Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 80 Surfact-Amps™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 es un detergente Tween-80 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Tween 80 Surfact-Amps™ es un detergente Tween 80 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Tween-80 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Tween 80 es un surfactante de polioxietileno no iónico que se añade con mayor frecuencia a los tampones de lavado PBS o TBS para ELISA, inmunotransferencia (western blotting) y otros métodos de inmunoensayo.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % p/v) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles para pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio, lo que garantiza su estabilidad, elimina la acumulación de peróxidos y evita la degradación de los productos.
Características destacadas:
Tween 80: detergente no iónico para su uso en tampones de lavado.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir la solución para su uso.
Excepcionalmente pura: menos de 1,0 μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable: envasada en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte.
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 1310
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 60
- Peso molecular por micela: 76.000
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,012 mM (0,0016 %, p/v)
- Punto de opacidad: desconocida
- Dializable: No
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Detergente |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada. |
Formulario | Líquido |
Línea de productos | Surfact-Amps™, Tween™ |
Tipo de reactivo | Solución de detergente |
Cantidad | 50 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
ZK393607 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 28329 |
ZH384245 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | 28329 |
ZA380488 | Certificado de análisis | 03/02/2024 | 28329 |
YH375197 | Certificado de análisis | 23/08/2023 | 28329 |
YC369014 | Certificado de análisis | 31/03/2023 | 28329 |