Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 20 Surfact-Amps™ Código de producto.: 11368311
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 20 Surfact-Amps™
Código de producto. 11368311 Tienda Thermo Scientific Productos
1 l, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 ml
500 ml
6 x 10 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
500 ml
6 PCS
Código de producto. 11368311
Marca: Thermo Scientific™ 28321
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 es un detergente Tween-20 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Tween 20 Surfact-Amps es un detergente Tween 20 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Tween-20 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Tween-20 es un surfactante de polioxietileno no iónico que se añade con mayor frecuencia a los tampones de lavado PBS o TBS para ELISA, inmunotransferencia (western blotting) y otros métodos de inmunoensayo.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Tween 20: un popular detergente no iónico para su uso en tampones de lavado de inmunoensayos.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 1228
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: desconocida
  • Peso molecular por micela: desconocida
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, p/v)
  • Punto de opacidad: 95 °C
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada.
Formulario Líquido
Línea de productos Surfact-Amps™, Tween™
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 1 l
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteAA388613 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto
Número de loteZF385022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2024 Código de producto28321
Número de loteYJ380889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Código de producto28321
Número de loteYF366388 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/07/2023 Código de producto28321
Número de loteYB366387 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2023 Código de producto28321
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 20 Surfact-Amps™ >