missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tune & Resolution Solution 1 for Method 200.8 & ILM05.2: Be, Mg, Co, In, Pb @ 10 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Tune & Resolution Solution 1 for Method 200.8 & ILM05.2: Be, Mg, Co, In, Pb @ 10 μg/mL in 5% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead/Beryllium/Cobalt/Indium/Magnesium |
CAS | 7439-92-1/7440-41-7/7440-48-4/7440-74-6/7439-95-4 |
Métodos | ICP-MS |
Nombres de analitos o componentes | Lead/Beryllium/Cobalt/Indium/Magnesium |
Condiciones de envío | Room Temperature |
Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
Cantidad | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lead 9.997 μg/mL/Beryllium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.01 μg/mL/Indium 10.01 μg/mL/Magnesium 10.01 μg/mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tune & Resolution Solution 1 for Method 200.8 & ILM05.2: Be, Mg, Co, In, Pb @ 10 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido