Learn More
Dispositivo de diálisis dinámica Tube-A-Lyzer™ de 20 kD, de 8 a 10 ml Código de producto.: 11541100
Dispositivo de diálisis dinámica Tube-A-Lyzer™ de 20 kD, de 8 a 10 ml
Código de producto. 11541100
Código de producto. 11541100
Marca: Spectrum Labs 137008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un revolucionario dispositivo de diálisis desechable diseñado para la diálisis rápida pero suave y la separación de volúmenes de muestra más grandes; mostrando una mayor eficiencia así como la recuperación del producto. Disponible en 6 MWCO (de 0,1 a 0,5 kD, de 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD, 20 kD, 50 kD y 100 kD) y dos tamaños de volumen de muestra (de 8 a 10 ml y de 25 a 28 ml).
Tube-A-Lyzer™ es un sistema de transferencia de masas autónomo listo para usar que incorpora una membrana de diálisis tubular semipermeable dentro de una carcasa de depósito transparente para separar la cámara de muestras de la cámara de tampón circundante. La membrana de éster de celulosa (CE) Biotech de alta pureza es seca, está impregnada con glicerina al 20 % y ofrece una alta selectividad molecular. La longitud completa de los tubos de membrana tiene un volumen de trabajo de aproximadamente 28 ml (las unidades de longitud especial para volúmenes más grandes o más pequeños se pueden hacer a medida). Un puerto Luer Lok hembra se encuentra en la parte superior para la carga de muestras, la recuperación o las pruebas en proceso desde la cámara de muestras cerrada con membrana.
Diseñada para diálisis dinámica, la cámara de la carcasa (tampón) está equipada con puertos de entrada y salida de manguera dentada de 6 mm que se pueden conectar a tubos flexibles de plástico (4,82 × 7,87 mm [3/16 × 5/16 in] de D.I.) para la recirculación de un volumen de tampón mayor mediante una bomba peristáltica. De manera alternativa, los puertos pueden taparse para facilitar solamente la cámara de tampón para diálisis estática (estándar). Se pueden conectar varios dispositivos Tube-A-Lyzer™ en paralelo para crear un colector de volumen de muestra múltiple.
• Mantiene el gradiente de concentración máximo
• Evita la polarización y la incrustación de la membrana
• Proporciona presión hipoósmica para ayudar a la separación
• Logra una mayor pureza de la muestra
• Reduce el tiempo de días a horas
• Listo para usar y desechable
• Membrana Biotech de RC y de CE estéril y no pirogénica (de 0,1 a 100 kD)
• Cámara de muestras de gran volumen
• Dializado recirculante para diálisis rápida
Título del producto
Dispositivo de diálisis dinámica Tube-A-Lyzer™ de 20 kD, de 8 a 10 ml >