Learn More
TRUSS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | TRUSS |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18161519
|
Bio-Techne
NBP2-47593 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18651846
|
Novus Biologicals
NBP2-47593-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TRUSS Polyclonal specifically detects TRUSS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
TRUSS | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
26133 | |
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LIWRKHSASALVLHGHNQNCDCSPDITLKIQFLRLLQSFSDHHENKYLLLNNQELNELSAISLKANIPEVEAVLNTDRSLVCDGK | |
Primary | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Human | |
C20orf188, dJ756N5.2, DKFZp586C1223, DKFZP727M231, Protein TAP1, Protein TRUSS, short transient receptor potential channel 4 associated protein, short transient receptor potential channel 4-associated protein, TNF-receptor ubiquitous scaffolding/signaling protein, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 4 associatedprotein, Trp4-associated protein, Trpc4-associated protein, TRRP4APchromosome 20 open reading frame 188, TRUSS, tumor necrosis factor receptor-associated ubiquitous scaffolding and signalingprotein | |
TRPC4AP | |
IgG | |
Affinity Purified |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TRUSS Antibody, Novus Biologicals™