Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Plus RNA Purification Kit and Phasemaker™ Tubes Complete System
Los tubos Phasemaker™ proporcionan un sellado hermético bajo la fase acuosa, lo que facilita el uso del reactivo TRIzol™ y el aumento del rendimiento en hasta un 30 %. Ideal para usuarios nuevos.
Marca: Invitrogen™ A33254
537.70 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Includes: Un frasco de reactivo TRIzol de 100 ml, 50 minicolumnas de ARN PureLink y una bolsa de 100 tubos Phasemaker
Descripción
Se trata de un sistema completo que incluye el reactivo TRIzol™ y los tubos Phasemaker™. El reactivo TRIzol ofrece mejor capacidad de lisis, incluso con tipos de muestras difíciles. Los tubos Invitrogen™ Phasemaker contienen un polímero que separa y aísla con claridad la fase acuosa superior de la mezcla de TRIzol de la fase orgánica que se encuentra debajo, lo que facilita el pipeteo de la fase superior que contiene el ARN.El polímero funciona en gradiente de densidad, ya que es más pesado que la fase acuosa, pero más ligero que la fase orgánica; tras la centrifugación, se sitúa entre estas dos capas. Crea un sellado hermético entre las dos fases, lo que facilita el pipeteo de la fase acuosa sin el riesgo de arrastrar contaminantes de la capa orgánica. Por este motivo, los tubos Invitrogen Phasemaker te permiten recuperar la fase acuosa completa, lo que aumenta el rendimiento hasta en un 30 %. Este es un polímero inerte que no interfiere en experimentos posteriores como la PCR. Funciona con muestras recién obtenidas o congeladas (tejido o sangre). También funciona con muestras de tejido tratadas previamente con RNAlater. Los tubos para Invitrogen Phasemaker se suministran ya predispensados. El tamaño del tubo es de 2 ml.
- El sistema completo incluye los tubos de TRIzol y Phasemaker
- Los tubos de Phasemaker se predispensan en tubos de 2 ml
- Crea un sellado hermético entre las fases acuosa y orgánica
- Mayor facilidad para pipetear la fase acuosa completa
- Aumenta el rendimiento hasta en un 30 %
- La integridad del ARN no se ve comprometida
- El sello permanece durante periodos de tiempo más largos, lo que permite aumentar el número de muestras por lote
- Inerte, no interfiere en experimentos posteriores
Servicio Técnico
Un año después de su recepción
Especificaciones
Reactivo TRIzol Plus y 100 tubos, almacenar a temperatura ambiente | |
1 hr. | |
Bacteria, Cells, Plants, Tissue, Yeast | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
50 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
≤350 μg |
Silica Spin Column, Organic Extraction | |
30 to 200 μL | |
ARN total | |
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling | |
Mini | |
Bacteria: ≤107 Cells: ≤107 Plant: ≤107, ≤100 mg Tissue: ≤100 mg Yeast: ≤107 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%