Learn More
BD Biosciences™ Tritest: CD4 FITC/CD8 PE/CD3 PerCP con tubos BD Trucount™ (CE/IVD)
Beskrivelse
- Clon SK3 (Leu3a) SK17 (Leu-4) (CE/IVD)
- BD TriTEST™ CD4 con fluoresceína isotiocianato (FITC)/CD8 con ficoeritrina (PE)/CD3 con proteína peridinina clorofila (PerCP) es un reactivo de inmunofluorescencia directa de tres colores, para su uso con un citómetro de flujo adecuadamente equipado para identificar y determinar los recuentos absolutos de linfocitos T humanos maduros (CD3+), auxiliar/ inductor (CD3+4T) y linfocitos T supresores/citotóxicos (CD3+CD8+) en sangre completa lisada con eritrocitos.
- Cuando se usa con tubos TruCOUNT™, los recuentos absolutos de estas poblaciones pueden enumerarse desde un solo tubo.
- Los tubos de reactivo BD TriTEST y TruCOUNT se pueden utilizar con el cargador FACS.
- Contenido:
- Especificidad: CD4: clon SK3 (Leu3a); formato: FITC; isotipo: IgG<sub>1</sub> K; ID de gen de Entrez Gene: 920
- Especificidad: CD8; clon: SK1, Formato PE, Isotipo Ig<gsub>1</sub> K, ID gen (Entrez): 925
- Especificidad: CD3; clon: SK7 (Leu-4), Formato: PerCP; isotipo: IgG<sub>1</sub> K; ID de gen de Entrez Gene: 916
Tekniske data
Tekniske data
| Contenido y almacenamiento | Guarde el reactivo entre 2 °C y 8 °C para mantener la estabilidad. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No congele el reactivo ni lo exponga a la luz directa durante el almacenamiento o durante la incubación con células. Mantenga el vial de reactivo seco. No utilice el reactivo si observa cambios en su aspecto. La precipitación o la decoloración indican inestabilidad o deterioro. Almacenar BD Trucount tubos en su bolsa de aluminio original a 2° hasta 25 °C. Para evitar la posible condensación, abra la bolsa solo después de que haya alcanzado la temperatura ambiente y vuelva a sellarla con cuidado inmediatamente después de retirar un tubo. Examine el desecante cada vez que abra la bolsa. Si el desecante ha cambiado de azul a lavanda, deseche los tubos restantes. Una bolsa sin abrir permanece estable hasta la fecha de caducidad que aparece en el envase. No abra ni utilice tubos después de esta fecha de caducidad. Utilice los tubos en el transcurso de 1 hora después de retirarlos de la bolsa de aluminio. Utilice los tubos restantes en el plazo de un mes después de abrir la bolsa. |
| Incluye | Tubos Trucount |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Estado normativo | Estado normativo: CE/IVD |
| Tipo de producto | Reactivos de pruebas de citometría de flujo de inmunofluorescencia |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?