Learn More
BD Biosciences™ Tritest: CD3 FITC/CD19 PE/CD45 PerCP (CE/IVD)
Reactivo de inmunofluorescencia directa de tres colores para determinar porcentajes y recuentos absolutos de linfocitos T (CD3+) y linfocitos B (CD19+) humanos maduros en sangre completa lisada con eritrocitos.
Marca:  BD Biosciences™ 342412
Código de producto. 15825998
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Clon SK7 (Leu-4) SJ25C1 (SJ25-C1) 2D1 (CE/IVD).
  • BD TriTEST™ CD3 con isotiocianato de fluoresceína (FITC)/CD19 con ficoeritrina (PE)/CD45 con proteína peridinina clorofila (PerCP) es un reactivo de inmunofluorescencia directa de tres colores, que se utiliza con un citómetro de flujo adecuadamente equipado para identificar y determinar los porcentajes y recuentos absolutos de linfocitos T (CD3+) y B (CD19+) humanos maduros en sangre completa lisada con eritrocitos.
  • Cuando se usa con tubos TruCOUNT™, los recuentos absolutos de estas poblaciones pueden enumerarse desde un solo tubo.
  • Los tubos de reactivo BD TriTEST y TruCOUNT se pueden utilizar con el cargador FACS. El reactivo se puede utilizar con o sin un control de isotipo.
  • Contenido:
  • Especificidad: CD3; clon: SK7 (Leu-4), Formato: FITC, Isotipo: IgG<sub>1</sub> K; ID de gen de Entrez Gene: 916
  • Especificidad: CD19; clon: SJ25C1 (SJ25-C1), FORMATO: PE; isotipo: IG<GSU>2bb</sub> K, ID gen Entrez: 930
  • Especificidad: CD45; clon: 2D1; formato: PerCP; isotipo: IgG<sub>1</sub> K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Almacene el reactivo a una temperatura de 2 °C a 8 °C para mantener la estabilidad. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No congele el reactivo ni lo exponga a la luz directa durante el almacenamiento o durante la incubación con células. Mantenga el vial de reactivo seco. No utilice el reactivo si observa cambios en su aspecto. La precipitación o la decoloración indican inestabilidad o deterioro.
50 Tests
Reactivos de pruebas de citometría de flujo de inmunofluorescencia
50 pruebas
Estado normativo: CE/IVD
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BD Biosciences™ Tritest: CD3 FITC/CD19 PE/CD45 PerCP (CE/IVD) > 50 pruebas
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.