Learn More
Clorhidrato de tris(hidroximetil)metilamina, Tris-HCl, para bioquímica, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 GR
Descripción
Clorhidrato de tris(hidroximetil)metilamina, Tris-HCl, para bioquímica
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 150°C |
Color | Blanco |
pH | 3.5 to 5.0 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.6g/mol |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Clorhidrato de tris(hidroximetil)metilamina, Tris-HCl, para bioquímica, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido