Learn More
Tampón Tris, solución de 2 M (biología molecular), Fisher BioReagents Código de producto.: 10376933
Tampón Tris, solución de 2 M (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. p-29007
100 mL, Frasco de polietileno, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 10376933
Marca: Fisher BioReagents BP1759100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Solución Tris, 2 M, proporciona una cómoda solución madre para preparar tampones Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris Buffer
Nombre de nota 2M Solution
Color Sin designar
Concentración 1.95 to 2.05 M
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Índice Merck 15, 9951
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tris buffer solution 2M
Título del producto
Tampón Tris, solución de 2 M (biología molecular), Fisher BioReagents >