Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)holmio(III), Thermo Scientific™ Código de producto.: 11357748
Tris(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)holmio(III), Thermo Scientific™
Código de producto. 11357748
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11357748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033531.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15522-73-3
Fórmula molecular C33H57HoO6
Peso molecular (g/mol) 714.743
Número MDL MFCD00070457
Clave InChI BWNBYURALNPFHU-LWTKGLMZSA-K
Sinónimo holmium iii-dpm, holmium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, ho tmhd 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato holmium iii, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato holmium, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy holmio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 134067810
Nombre IUPAC holmio(3 +);(Z)-2,2,6,6-tetrametilo-5-oxohept-3-an-3-olato
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)holmium(III)
Punto de fusión 179°C to 183°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.73
Forma física cristalino/a/s
Título del producto
Tris(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)holmio(III), Thermo Scientific™ >