Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,4, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15455079
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,4, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042504
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15455079
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62778.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteI20Y502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto
Número de loteS24G502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto
Número de loteX23G504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto
Número de loteX16F504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto
Número de loteZ30G505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Título del producto
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,4, Thermo Scientific™ >