Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar dextrosa Sabouraud
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas irradiadas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
275.00€
Especificaciones
Color | Marfil, transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | 2°C a 25 °C |
Descripción | Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar dextrosa Sabouraud |
Origen de fabricación | Alemania |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15486030
|
Thermo Scientific™
PO5512D |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar dextrosa Sabouraud | 100/paq. | Alemania |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura con placas de adaptación de agar dextrosa Sabouraud, con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) Thermo Scientific™.
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
- Película principal con parche de control de la humedad
- Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
- Tapa antipolvo de película terciaria
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Marfil, transparente | |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar dextrosa Sabouraud | |
Agar | |
100/paq. |
2°C a 25 °C | |
Alemania | |
Triple envoltura - Irradiada |