Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar dextrosa Sabouraud
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas irradiadas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
Marca: Thermo Scientific™ PO5512D
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura con placas de adaptación de agar dextrosa Sabouraud, con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) Thermo Scientific™.
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñadas para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
- Película principal con parche de control de la humedad
- Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
- Tapa antipolvo de película terciaria
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Marfil, transparente | |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar dextrosa Sabouraud | |
Alemania | |
13,0 g ± 0,5 g | |
100/paq. |
2°C a 25 °C | |
Placa de contacto de 55 mm | |
Agar | |
Triple envoltura - Irradiada |