Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, solución 2M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (Trimethylsilyl)diazomethane |
% mín. CAS | 32.15, 64.47 |
% máx. CAS | 35.54, 67.85 |
Color | Amarillo |
Densidad | 0.6750g/mL |
Punto de ebullición | 96.0°C |
Temperatura de inflamación | −23°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)3SiCHN2 |
Cantidad | 5 mL |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
A0466091 | Certificado de análisis | 04/07/2025 | 385330050,385331000,385330250,385335000 |
A0463070 | Certificado de análisis | 22/05/2025 | 385330050,385331000,385330250,385335000 |
A0471094 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | 385330050,385331000,385330250,385335000 |
A0466091 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 385330050,385331000,385330250,385335000 |
A0463070 | Certificado de análisis | 21/05/2024 | 385330050,385331000,385330250,385335000 |
Seguridad y manipulación
- (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.