Learn More
Cytiva Tricorn Glass Tubes
Glass tubes coated with plastic film protects individuals in the laboratory from harm if the column is dropped or operated outside its specification.
388.00€ - 507.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de vidrio |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 10mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de columna | Column Accesory |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10793042
|
Cytiva
18-1153-14 |
10mm | 50mm |
388.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10703052
|
Cytiva
18-1153-17 |
10mm | 200mm |
507.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Tubo de vidrio | |
10mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Column Accesory |