Learn More
Cytiva Tricorn Glass Tubes
Glass tubes coated with plastic film protects individuals in the laboratory from harm if the column is dropped or operated outside its specification.
Marca:  Cytiva 18-1153-17
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10703052
  • 507.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tubo de vidrio
200mm
Column Accesory
10mm
Vidrio de borosilicato