Learn More
Cytiva Tubos de vidrio Tricorn
Código de producto. 10793042 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50mm
200mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10793042 50mm cada uno
10703052 200mm cada uno
2 options
Código de producto. 10793042
Marca: Cytiva 18115314
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de vidrio
Diámetro interior (métrico) 10mm
Altura (métrico) 50mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de columna Column Accesory