Learn More
Cytiva Kit de filtración Tricorn™
Utilizado para gran volumen/carga repetida de la muestra aclarada para reducir el riesgo de obstrucción en combinación con medios de captura. El Kit de filtro Cytiva Tricorn™ incluye adaptadores superiores e inferiores, filtros inferiores y juntas tóricas de EPDM, cinco de cada una
Marca: Cytiva 29053612
Descripción
- Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas
- Adecuado para usar con medios de alto rendimiento como Sepharose High Performance, grado de preparación Superdex y SOURCE
- Las columnas están disponibles con un diámetro interior de 5 o 10 mm y en modelos de 20 a 200 mm de longitud
- Las longitudes de columna de 300 mm y 600 mm también están disponibles para las columnas de 10 mm de diámetro
- El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para la detección y el pulido de pasos en la purificación de proteínas
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico protegen a las personas en el laboratorio de daño si la columna se cae u opera fuera de su especificación
Especificaciones
Acuosa | |
Kit de filtración Tricorn | |
5 filtros superiores, 5 filtros inferiores, 5 juntas tóricas, 7 x 1mm (EPDM) | |
De 1 a 14 | |
Column Accesory |
Grueso | |
1Each | |
EPDM, polietileno | |
7 μm | |
Para gran volumen/carga repetida de la muestra aclarada para reducir el riesgo de obstrucción en combinación |
Título del producto
Cytiva Kit de filtración Tricorn™ > Kit de filtración Tricorn
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido