Learn More
Yoduro de tri-n-butilestaño, téc. 90 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific™
91.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 7342-47-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H27ISn |
Peso molecular (g/mol) | 416.962 |
Número MDL | MFCD00074996 |
Clave InChI | YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | tributyltin iodide, iodotributylstannane, stannane, iodotributyl, iodotributyltin, stannane, tributyliodo, tri-n-butyl tin iodide, tin, tri-n-butyl-, iodide, bu3sni, tri-n-butyltin iodide, tributyl iodo stannane |
PubChem CID | 23765 |
Nombre IUPAC | tributil(yodo)estannano |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)I |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
7342-47-4 | |
416.962 | |
YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M | |
23765 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)I |
C12H27ISn | |
MFCD00074996 | |
tributyltin iodide, iodotributylstannane, stannane, iodotributyl, iodotributyltin, stannane, tributyliodo, tri-n-butyl tin iodide, tin, tri-n-butyl-, iodide, bu3sni, tri-n-butyltin iodide, tributyl iodo stannane | |
tributil(yodo)estannano |
Especificaciones
Tri-n-butyltin iodide | |
7342-47-4 | |
1.46 g/mL | |
113°C (235°F) | |
[CH3(CH2)3]3SnI | |
MFCD00074996 | |
Light sensitive | |
YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M | |
tributil(yodo)estannano | |
23765 | |
90% | |
Líquido |
Stabilized with copper | |
Incolora | |
172°C (10 mmHg) | |
C12H27ISn | |
1.53 | |
UN2788 | |
tributyltin iodide, iodotributylstannane, stannane, iodotributyl, iodotributyltin, stannane, tributyliodo, tri-n-butyl tin iodide, tin, tri-n-butyl-, iodide, bu3sni, tri-n-butyltin iodide, tributyl iodo stannane | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)I | |
416.962 | |
416.94 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, LÍQUIDO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8580000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Tri-n-butyltin iodide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tributyltin iodide
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.