Learn More
Uvex Plantilla Trend 95189 - Anchura 12
Plantilla climática cómoda con propiedades antiestáticas para Uvex 2 Trend
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Uvex 2 Trend |
Material | Microvelour |
Desechables | No |
Sexo | Unisex |
Descripción
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9518.9
- Size: 38 to 52
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
Unisex | |
Sí |
Uvex 2 Trend | |
No | |
Ancho | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Uvex Plantilla Trend 95189 - Anchura 12