missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREML2/TLT-2 Antibody (656906) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB6707Z
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TREML2/TLT-2 Monoclonal antibody specifically detects TREML2/TLT-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
TREML2/TLT-2 | |
Monoclonal | |
DyLight 755 | |
50mM Sodium Borate | |
Rat | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
79865 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Flow Cytometry, CyTOF | |
656906 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
C6orf76, dJ238O23.1, FLJ13693, MGC149715, MGC149716, TLT2, TLT-2, trem-like transcript 2 protein, triggering receptor expressed on myeloid cells-like 2, triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 2, UNQ6268/PRO20473 | |
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TREML2/TLT-2, His25-Ala270, Accession # Q2LA85 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
TREML2/TLT-2 Antibody (656906) [DyLight 755], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 755
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido