Learn More
Masterflex™ Transparent Tygon E-3603 Non-DEHP Tubing
295.00€ - 319.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Tygon E-3603 |
Longitud global (métrico) | 15,24 m |
Cantidad de embalaje | 1/pack |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15147424
|
Masterflex™
06407-81 |
6,4 mm |
319.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15135403
|
Masterflex™
06407-37 |
1,6 mm |
295.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
15,24 m | |
Transparente | |
de 74 °C |
Tygon E-3603 | |
1/pack | |
Los tubos |