Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP transparentes Tygon E-3603
Código de producto. 15147424
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15147424 6,4 mm 15 metros
15135403 1,6 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15147424 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640781
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 11,2 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C