Learn More
Masterflex™ Transparent Tygon E-3603 Non-DEHP Tubing
Marca: Masterflex™ 06407-37
Detalles adicionales : Peso : 0.10710kg
Especificaciones
Cumplen con la FDA (21 CFR 175.300), fabricados de acuerdo con el cumplimiento de GMP | |
1,6 mm | |
3,2 mm | |
Uso general en laboratorios | |
1/pack | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon E-3603 | |
15,24 m | |
-50 °C | |
Transparente | |
de 74 °C |