Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Utilice estos embudos para una variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en la industria alimentaria. Los embudos de polvo de polipropileno transparente VITLAB™ tienen un vástago corto y ancho. Ideales para la transferencia de sustancias en polvo y granulares.
Marca:  Vitlab™ 70994
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11887890
  • 29.55€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Descripción
  • Embudo de polipropileno transparente
  • Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
Polipropileno
60°
Adecuado para el contacto con alimentos
22 mm
94 mm
20 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo > Altura: 94mm; diámetro exterior del vástago: 22mm