Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human CTLA4 siRNA
Blocks transcription and translation of CTLA4 from Human.
250.00€ - 369.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005205 |
---|---|
Líneas celulares probadas | Células de leucemia linfoide crónica CLL. |
Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
Símbolo de gen | CTLA4 |
ID de gen (Entrez) | 1493 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059241
|
enQuireBio™
QX47-2NMOL |
2 nmol |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049241
|
enQuireBio™
QX47-10NMOL |
10 nmol |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_005205 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
1493 | |
Proteína asociada al linfocito T citotóxico 4, CTLA-3, CD152, Celiac3, enfermedad celíaca 3, antígeno asociado al linfocito T citotóxico 4 | |
Liofilizado. |
Células de leucemia linfoide crónica CLL. | |
CTLA4 | |
ARNip | |
Humano |