Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human CTLA4 siRNA
Blocks transcription and translation of CTLA4 from Human.
Marca: enQuireBio™ QX47-10nmol
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
NP_005205 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
1493 | |
10 nmol | |
Humano |
Células de leucemia linfoide crónica CLL. | |
CTLA4 | |
ARNip | |
Proteína asociada al linfocito T citotóxico 4, CTLA-3, CD152, Celiac3, enfermedad celíaca 3, antígeno asociado al linfocito T citotóxico 4 | |
Liofilizado. |