missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bollé Safety Gafas de seguridad de soldadura TRACKER II

Las gafas Tracker son técnicas y ultracómodas y proporcionan protección contra riesgos mecánicos y químicos, lo que las hace únicas en la gama de gafas de seguridad.

18.90€

Especificaciones

Revestimiento de lente Antiarañazos
Forma Curva de 8 bases
Grosor (métrico) 2,2 mm
Tipo de producto Gafas de seguridad de soldadura
Color de marco Negro, gris
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca LensType Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca LensType Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
12689220
Ver documentos Detalles de la promoción
Bollé Safety
TRACWPCC2
Para ayudantes de soldadura. Adaptadas para antorcha de soldadura y soldadura fuerte.
18.90€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
 
12699220
Ver documentos Detalles de la promoción
Bollé Safety
TRACWPCC3
Para molienda y soldadura fuerte. Adaptado a corte ligero.
18.90€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Protege de las radiaciones UV e infrarrojas.
  • Marco ventilado.
  • Alta resistencia a impactos (tipo B: 120 m/s).
  • Protección superior.
  • Especificaciones

    Especificaciones

    Antiarañazos
    2,2 mm
    Negro, gris
    No
    Policarbonato
    Curva de 8 bases
    Gafas de seguridad de soldadura
    Espuma y correa: bolsa de microfibra
    Policarbonato
    híbridos
    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Product Certifications
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto
    Bollé Safety Gafas de seguridad de soldadura TRACKER II

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado