Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q+
Separe el etano, el etileno y el acetileno de forma coherente con la columna PLOT de polaridad intermedia sin liberación de partículas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26005-6090
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10299224
  • 968.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Para una separación uniforme y reproducible del etano, etileno y acetileno, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase de homopolímero de benceno poroso de divinilo de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
  • Separación de etano, etileno y acetileno según los valores de referencia
Similar a:
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 250 °C
0,53 mm
GC para la separación de etano, etileno y acetileno a los valores de referencia
30 m
0,53 mm
TracePLOT™ TG-BOND Q+
20 μm
Polaridad media
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q+ > Espesor película 20 μm; D.I. 0,53mm; Longitud 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.