Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Marca:  Thermo Scientific™ 26002-6020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10554135
  • 1020.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos C1-C5
  • Isómeros de hidrocarburos no saturados
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • La unión fuerte evita que los sistemas de inyección y detección se dañen durante las operaciones de conmutación de válvulas.
  • Las columnas se pueden regenerar para restaurar la eficacia y selectividad completas después de la adsorción de agua.
  • Las pruebas rigurosas garantizan el grosor adecuado de la película (1,3-butadieno), la selectividad (propadieno, metil acetileno), la resolución (trans-2-buteno, 1-buteno) y la eficacia del revestimiento (1,3-butadieno).
Similar a:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4 )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 200 °C
0,32 mm
GC para hidrocarburos C1-C5, GC para isómeros de hidrocarburo no saturados, Análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados
30 m
0,32 mm
TracePLOT™ TG-BOND de alúmina
5 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl >