Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS con SafeGuard
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable y de bajo sangrado.
804.28€ - 816.56€
Especificaciones
Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
Tamaño de partículas | 0,25 μm |
Intervalo de temperatura | 40 °C°C a 260 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11870443
|
Thermo Scientific™
26088-1421 |
0,25 μm | 0,25 mm | 30 m |
804.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11880443
|
Thermo Scientific™
26088-1435 |
0,25 μm | 0,32 mm | 30 m |
816.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Produzca resultados uniformes con esta columna estable y de bajo sangrado. La columna para GC Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS con SafeGuard ofrece una vida útil de la columna de análisis ampliada sin comprometer el rendimiento.
Diseñada para una protección superior- El mismo rendimiento y perfil de estabilidad que la columna para GC TraceGOLD TG-WaxMS
- Protección integrada en la columna para GC para ofrecer una vida útil prolongada de la columna de análisis
- Sin impacto en el rendimiento cuando se corta la columna durante el mantenimiento rutinario
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Compuestos de sabor y aceites esenciales
- Disolventes
- Isómeros de xileno
- Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Usos recomendados:
- Aldehídos
- Aceites esenciales
- Disolventes
- Xilenos
- Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aminas - Alifáticas
- Aminas - Aromáticas
Similar a:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Especificaciones
G14, G15, G16, G20, G39 | |
GC/MS | |
0,25 μm | |
40 °C°C a 260 °C |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.