Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS con SafeGuard
Código de producto. 11870443 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11870443 30 m 0,25 mm cada uno
11880443 30 m 0,32 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11870443 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260881421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable y de bajo sangrado.
Produzca resultados uniformes con esta columna estable y de bajo sangrado. La columna para GC Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS con SafeGuard ofrece una vida útil de la columna de análisis ampliada sin comprometer el rendimiento.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) GC/MS
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura 40 °C°C a 260 °C
Longitud (métrico) 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.