Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS con SafeGuard
Código de producto. 11880443 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11880443 30 m 0,32 mm cada uno
11870443 30 m 0,25 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11880443
Marca: Thermo Scientific™ 260881435
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable y de bajo sangrado.
Produzca resultados uniformes con esta columna estable y de bajo sangrado. La columna para GC Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS con SafeGuard ofrece una vida útil de la columna de análisis ampliada sin comprometer el rendimiento.
Diseñada para una protección superior
  • El mismo rendimiento y perfil de estabilidad que la columna para GC TraceGOLD TG-WaxMS
  • Protección integrada en la columna para GC para ofrecer una vida útil prolongada de la columna de análisis
  • Sin impacto en el rendimiento cuando se corta la columna durante el mantenimiento rutinario
Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Compuestos de sabor y aceites esenciales
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Usos recomendados:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
  • Disolventes
  • Xilenos
  • Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas - Alifáticas
  • Aminas - Aromáticas
Similar a:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) GC/MS
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura 40 °C°C a 260 °C
Longitud (métrico) 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.