Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
Marca:  Thermo Scientific™ 26080-4900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11581154
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para el método 8260B de la EPA de EE. UU.
  • Similar a Rtx-VMS
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
260°C
0.53 mm
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds
75m
0.53mm
TraceGOLD™ TG-VMS
3 μm
No polar
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS > 75m x 0.53mm x 3.00μm