Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS
Resuelva compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver con una columna para GC de bajo sangrado con una fase excepcionalmente inerte.
Marca:  Thermo Scientific™ 26084-2960
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016604
  • 769.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
320/340 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
ECD, NPD y GC/MS para disolventes, ECD, NPD y GC/MS para fluorocarbonos, ECD, NPD y GC/MS para alcoholes y cetonas, ECD, NPD y GC/MS para silanos, ECD, NPD y GC/MS para glicoles
30 m
Grosor de 1 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
0,25 mm
TraceGOLD
G6
1 μm
Polaridad media
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS > Espesor película 1 μm; D.I. 0,25 mm; Longitud 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.