Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Elija esta columna para GC no polar para obtener una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26099-2940
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13448008
  • 1339.80€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Descripción
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior: no polar, dimetil polisiloxano al 100 % Equivalente a USP G2 Sangrado excepcionalmente bajo Aplicaciones: Hidrocarburos Bifenilos policlorados (PCB) Drogas Orgánicos de rango de gasolina (GRO) Gases de refinería Aceites esenciales Pesticidas Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior: el bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad. La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos. La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar. Recomendado para: Hidrocarburos GRO Drogas PCB Usos alternativos: Aromáticos clorados Pesticidas organoclorados Pesticidas organofosforados Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) Parafinas Polywax Piretroides Semivolátiles Xilenos Similar a: Rxi™-1msDB-1DB-1msHP-1HP-1msUltra-1SPB™-1Equity™-1VF-1ms Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas
0,15 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas
40 m
TG-1 MS 40 m x 0,15 mm x 0,15 µm
0,15 mm
TraceGOLD
G2
0,15 µm
No polar
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.