Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Elija esta columna para GC no polar para obtener una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26099-2360
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016084
  • 1430.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas
60 m
Grosor de 0,5 um; 0,32 mm de diámetro interior; 60 m de longitud
0,32 mm
TraceGOLD
G2
0,5 μm
No polar
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS > Espesor película 0,5 μm; D.I. 0,32mm; Longitud 60m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.