Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS
Utilice estas columnas para aplicaciones de GCMS que requieren más polaridad que una columna de fenil al 5 %.
Marca:  Thermo Scientific™ 26089-0200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10648915
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.
  • Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
  • Sangrado muy bajo ideal para el análisis por GCMS
  • Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
  • Triglicéridos
  • Esteroles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
300/320 °C
0,1 mm
G43
0,1 μm
Polaridad media
0,1 mm
TraceGOLD™ TG-17 MS
GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ácidos de resina, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos, GC/MS para esteroles
10 m
Grosor de 0,1 um; 0,1 mm de diámetro interior; 10 m de longitud
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS > Espesor película 0,1 μm; D.I. 0,1 mm; Longitud 10 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.