Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Marca:  Thermo Scientific™ 26090-1420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10187844
  • 689.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
  • Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
  • Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
  • Óptima para análisis de confirmación
  • Equivalente a la fase G46 de USP
  • Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
260/280 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor
30 m
Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
0,25 mm
TraceGOLD
G46
0,25 μm
Polaridad media
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS > Espesor película 0,25 μm; D.I. 0,25 mm; Longitud 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.