Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
El registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ genera automáticamente un informe de datos PDF a través del puerto USB.
Marca:  Fisherbrand™ 18004-07
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17377619
  • 1090.00€ / paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Descripción
  • Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
  • Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
  • La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
  • Código de barras para la exploración interna
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de datos, temperatura USB de un solo uso
16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto
Indicador LED
2 años
USB
De 2 °C a 8 °C
Sin pantalla
NIST
3,0 V CR2450
1
máx.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ > Memoria de datos:16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minutos; intervalo de temperatura (sistema métrico):De 2 a 8 °C