Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
El registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ genera automáticamente un informe de datos PDF a través del puerto USB.
Marca:  Fisherbrand™ 18004-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17347619
  • 1090.00€ / paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Descripción
  • Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
  • Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
  • La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
  • Código de barras para la exploración interna
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Especificaciones
16 000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto
De -20 °C a -15 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ > Memoria de datos:16 000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minutos; intervalo de temperatura (sistema métrico):De -20 hasta -15 °C