Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de un solo uso TraceableOne™ 40
Utilice el registrador desde el primer momento para hacer un seguimiento de las condiciones ambientales de los reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos durante el transporte. El registrador de datos Fisherbrand™ TraceableOne™ 40 de un solo uso permite supervisar los materiales en cada paso del proceso.
Marca:  Fisherbrand™ 6471
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16009511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El registrador genera un informe en PDF.
  • Se descarga directamente en el PC.
  • No se requiere software.
  • Compact
  • De un solo uso
  • Los LED rojos y verdes intermitentes indican si el registrador está grabando datos, si ha dejado de grabar y si se ha disparado una alarma.
  • Pulse el botón de inicio para comenzar a registrar datos de temperatura cruciales, 30 minutos de tiempo de retardo antes de que comience el registro.
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de datos de un solo uso
No software required, download data as PDF report
Certificado trazable calibrado por lote
Muestras de transporte refrigeradas
0,01°
8,89 cm
Logging Interval of 1 minute, logging duration of 10 days
Preprogrammed 2°C to 8°C
40/paq.
IP 67
±0,5 °C de -20 ° a 40°C, de lo contrario ±1 °C
De -30 °C a +70 °C
Alimentación por batería
Título del producto
Fisherbrand™ Registrador de datos de un solo uso TraceableOne™ 40 > Preprogramado de 2 °C a 8 °C, intervalo de registro de 1 minuto, duración del registro de 10 días