Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countup Benchtop Timers
Portátil con una caja de plástico ABS resistente
107.00€ - 344.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Temporizador de sobremesa |
---|---|
Incluye | Caja de plástico de ABS resistente, batería |
Código de producto | Marca | Intervalo de tiempo | Altura del visor (imperial) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de tiempo | Altura del visor (imperial) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15293966
|
Fisherbrand™
90023-89 |
10 h | 0,75 in | 7 oz | |||||||
15223966
|
Fisherbrand™
1021 |
100 hr. | 0,5 in | 16 oz. | |||||||
Descripción
Los temporizadores de sobremesa Traceable™ Fisher Scientific™ proporcionan funciones de temporización de una sola acción, tiempo de entrada/salida y división acumulativa. Portátil con una caja de plástico resistente.
- Battery is included
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Temporizador de sobremesa | |
Caja de plástico de ABS resistente, batería |