Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-V1
Utilice estas columnas de polaridad media y película gruesa.
Marca:  Thermo Scientific™ 260V339P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090253
  • 768.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 son columnas de polaridad media y películas gruesas.
  • Fase de polaridad media, 6 % de cianopropilfenil polisiloxano
  • Películas gruesas para el análisis de analitos volátiles
  • Sangrado bajo adecuado para la detección por MS
  • Similares a: DB-624, BPX volátiles, Rtx volátiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recomendada para:
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Alcoholes
  • EPA 502.2, 608 y 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
280/300 °C
0,32 mm
Trace™ TR-V1
GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para EPA 502.2, 608 y 624
30 m
30 m x 0,32 mm x 1,80 µm
0,32 mm
TRACE
G43
1,8 μm
Polaridad media
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-V1 > 30m x 0,32mm x 1,8 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.