Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5HT
Las columnas para CG TRACE TR-5HT Thermo Scientific™ ofrecen unos límites mayores de temperatura que pueden alcanzar los 400 °C.
Marca:  Thermo Scientific™ 260H047P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10534685
  • 714.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-5HT Thermo Scientific™ ofrecen unos límites mayores de temperatura que pueden alcanzar los 400 °C.
  • Fase no polar, 5 % fenil policarborano-siloxano
  • Permitir la elución de hidrocarburos de mayor punto de ebullición hasta C100
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
  • Hidrocarburos
  • Disolventes
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Fenoles
  • Aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
380/400 °C
TRACE
G27, G36
1 μm
30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
0,25 mm
Trace™ TR-5 HT
GC/MS
30 m
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5HT > 0,32mm x 30m