Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
Marca:  Thermo Scientific™ 260R213P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10046204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
  • Fase de polaridad media, 50% fenil polisilfenilsiloxano
  • El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
  • Especialmente útil para aplicaciones que requieren una temperatura más alta y más polaridad que una columna de fenil de 5 %
  • La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
  • Similares a: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recomendada para:
  • Herbicidas
  • Drogas
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
360/370 °C
0.53 mm
G3
0,5 μm
Mid-Polar
0.53mm
Trace TR-50MS
GC/MS, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals
15m
15m x 0.53mm x 0.5um
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS > 15m x 0,53mm x 0,5 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.