Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
15 m
25m
30 m
30m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
- Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
- Actividad en la superficie excepcionalmente baja
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
- Pesticidas
- Herbicidas
- Drogas
- Hidrocarburos poliaromáticos
- Productos farmacéuticos
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura máxima | 330/360 °C |
Diámetro (métrico) | 0.22mm |
Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
Fase estacionaria | Trace TR-35MS |
Tipo USP | G42 |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals |
Grosor de película | 0,25 μm |
Longitud (métrico) | 25m |
Polaridad | Mid-Polar |
Descripción | 25m x 0.22mm x 0.25um |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido