Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS Código de producto.: 10448274
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Código de producto. 10448274 Tienda Thermo Scientific Productos
15 m, 0,53 mm, 1 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
15 m
25m
30 m
30m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10448274
Marca: Thermo Scientific™ 260C286P
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
  • Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Actividad en la superficie excepcionalmente baja
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Drogas
  • Hidrocarburos poliaromáticos
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/360 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para hidrocarburos poliaromáticos (PAH), GC/MS para productos farmacéuticos
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 15 m x 0,53 mm x 1 µm
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS >