Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Código de producto. 10438084 Tienda Thermo Scientific Productos
30m, 0,32 mm, 0,5 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
15 m
25m
30 m
30m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
  • Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Actividad en la superficie excepcionalmente baja
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Drogas
  • Hidrocarburos poliaromáticos
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/360 °C
Diámetro (métrico) 0.32mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Trace TR-35MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30m
Polaridad Mid-Polar
Descripción 30m x 0.32mm x 0.5um
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS >